Learn More
Thermo Scientific™ Suspensions de particules polymères 0,03 μm à 0,30 μm série 5000
Code produit 11829812 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,03 μm
0,06 μm
0,08 μm
0,09 μm
0,10 μm
0,11 μm
0,12 μm
0,14 μm
0,16 μm
0,17 μm
0,20 μm
0,22 μm
0,24 μm
0,26 μm
0,3 μm
Quantité:
15 ml
100 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
100mL
15mL
45 product options available for selection
Product selection table with 45 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Quantité Conditionnement
11829812 0,14 μm 15 ml 15mL
10184734 0,03 μm 15 ml 15mL
11829792 0,03 μm 100 ml 100mL
11839792 0,03 μm 1 000 ml 1000mL
11849792 0,06 μm 15 ml 15mL
11859792 0,06 μm 100 ml 100mL
11869792 0,06 μm 1 000 ml 1000mL
11879792 0,08 μm 15 ml 15mL
11889792 0,08 μm 100 ml 100mL
11899792 0,08 μm 1 000 ml 1000mL
11809802 0,09 μm 15 ml 15mL
11819802 0,09 μm 100 ml 100mL
11829802 0,09 μm 1 000 ml 1000mL
11839802 0,10 μm 15 ml -
11849802 0,10 μm 100 ml 100mL
11859802 0,10 μm 1 000 ml 1000mL
11869802 0,11 μm 15 ml 15mL
11879802 0,11 μm 100 ml 100mL
11889802 0,11 μm 1 000 ml 1000mL
11899802 0,12 μm 15 ml 15mL
11809812 0,12 μm 100 ml 100mL
11819812 0,12 μm 1 000 ml 1000mL
11839812 0,14 μm 100 ml -
11849812 0,14 μm 1 000 ml 1000mL
11859812 0,16 μm 15 ml 15mL
11869812 0,16 μm 100 ml 100mL
11879812 0,16 μm 1 000 ml 1000mL
11889812 0,17 μm 15 ml 15mL
11899812 0,17 μm 100 ml 100mL
11809822 0,17 μm 1 000 ml 1000mL
11819822 0,20 μm 15 ml 15mL
11829822 0,20 μm 100 ml 100mL
11839822 0,20 μm 1 000 ml 1000mL
11849822 0,22 μm 15 ml -
11859822 0,22 μm 100 ml 100mL
11869822 0,22 μm 1 000 ml 1000mL
11598552 0,24 μm 15 ml 15mL
11889822 0,24 μm 100 ml 100mL
11899822 0,24 μm 1 000 ml 1000mL
11809832 0,26 μm 15 ml 15mL
11819832 0,26 μm 100 ml 100mL
11829832 0,26 μm 1 000 ml 1000mL
11839832 0,3 μm 15 ml 15mL
11849832 0,3 μm 100 ml -
11859832 0,3 μm 1 000 ml 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
45 options
Code produit 11829812 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5014A
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Optimisez la recherche dans le domaine de la dispersion de lumière, de la vérification des filtres microporeux et de la génération de particules d’aérosol grâce à ces suspensions de particules.
Optimisez la recherche dans le domaine de la dispersion de lumière, de la vérification des filtres microporeux et de la génération de particules d’aérosol avec les suspensions de particules de polymère de 0,03 μm à 0,30 μm Thermo Scientific™ série 5000. Ces particules sont conçues pour répondre aux besoins des matériaux particulaires, avec une variété de tailles de particules et de propriétés.
Les microsphères en polystyrène ont une densité de 1,05 g/cm3 et un indice de réfraction de 1,59 à 589 nm. Les diamètres des particules sont mesurés par microscopie optique, par spectroscopie à corrélation de photons ou par dispersion de la lumière. Elles sont conditionnées sous forme de suspensions aqueuses à 10 % de solides par poids. Les particules de série 5000 mesurent jusqu’à 3,1 microns. Si vous avez besoin de particules plus grandes, reportez-vous à nos suspensions en microsphères polymères de série 7000.
Informations de commande :
Formats de flacons de 15 ml, 100 ml et 1000 ml disponibles. Les flacons de 15 ml (flacons avec numéro de référence en “A”), 100 ml (flacons B) et 1000 ml (flacons C) sont conditionnés en fonction des commandes ; par exemple (réf. 5003B et 5003C). Veuillez prévoir 10 jours ouvrables à compter de la commande de ces volumes pleins.
Inclus :
Une fiche de données de sécurité (FDS) et une page d’instructions de manipulation des produits en général
Recommandé dans les domaines suivants :
Particules polymères à forte concentration < 3μm used in filter evaluation and testing, fluid mechanics research, dispersion studies and many other research and development projects. Not intended for use in instrument calibration or diagnostic reagents because they lack the exacting specifications needed for those applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Contient des traces de surfactant pour inhiber l‘agglomération et favoriser la stabilité
Concentration 10%
Contenu et stockage Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Description Particules utiles pour des applications telles que l’évaluation des filtres, le contrôle et les tests, les recherches de dispersion de la lumière, les recherches sur la mécanique des fluides, la génération de particules en aérosol, les études de dispersion et de nombreux autres projets de recherche et de développement. Elles ne sont pas destinées à être utilisées pour l’étalonnage des instruments.
Couleur Blanc ou incolore
À utiliser avec (application) Génération de particules en aérosol, Dispersion, Évaluation du filtre, Dispersion de la lumière, Génération de particules
Matériau Polystyrène
Type de produit Particules spécialisées
Comprend Feuille d’insert générale concernant la manipulation des produits
Conditionnement 15 ml
Densité des particules 1,05 g/cm3
Quantité 15 ml
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 24 mois
Diamètre (métrique) 0,14 μm