missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2-Dichloroacetamide, TRC

Code produit 17952515
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17952515 500 mg 500mg
30136351 5 g 5g
17902625 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17952515 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD435938500MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 683-72-7
Formule moléculaire C2H3Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 127.96
Synonyme 2,2-Dichloroacetamide (ACI), Dichloroacetamide, 2,2-Dichloroacetamide (ACI), Dichloroacetamide
Nom IUPAC 2,2-dichloroacetamide
SMILES NC(=O)C(Cl)Cl

Spécification

Nom chimique ou matériau 2,2-Dichloroacetamide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C2H3Cl2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6)
Poids de la formule 126.9592
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.