Learn More
(R)-Lansoprazole, MedChemExpress
Description
(R)-Lansoprazole is the R enantiomer of Lansoprazole, Lansoprazole (AG 1749) is an orally active proton pump inhibitor which prevents the stomach from producing acid. Lansoprazole (AG 1749) is a potent brain penetrant neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor (exosome inhibitor).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-Lansoprazole |
| CAS | 138530-94-6 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H14F3N3O2S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Dexlansoprazole |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (270.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=[S@@](C1=NC2=CC=CC=C2N1)CC3=NC=CC(OCC(F)(F)F)=C3C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 369.36 |
| Afficher plus |