Learn More
Fisher Chemical 500ML Hydrochloric acid, 36.5-38%, CertiFied ACS Plus
Marque:  Fisher Chemical A144-500
52.91 EUR valable jusqu'au 2026-07-03
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27965" pour bénéficier de cette offre.
500ML Hydrochloric acid, 36.5-38%, CertiFied ACS Plus
Code produit. 16358247
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.97€
    58.60€ / 500mL
    Économisez 9.37€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Hydrochloric Acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid