Learn More
Corning™ Flacon Erlenmeyer en polycarbonate stérile avec tube à tremper 1/8 po., Luer-Lock mâle
Tous les produits Corning Produits
Description
Corning™ Les flacons Erlenmeyer à système fermé amélioreront la productivité de vos opérations de culture en agitateur lors de l'ajout ou du retrait de milieu et de cellules. Le flacon est fabriqué en polycarbonate optiquement transparent et est préassemblé avec un bouchon de transfert aseptique. L'unité est stérilisée par irradiation gamma et est apyrogène et exempte de RNase/DNase.
Flacon :
- Construction en polycarbonate : USP Matériel de classe VI
- Graduations moulées pour plus de précision (+/-5 %)
Bouchon de transfert aseptique :
- Tube flexible thermoscellable, résistant aux produits chimiques, 1/8” ID, 1/4” OD
- Luer mâle Lok Déconnecter
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Diamètre (métrique) du bouchon | 43 mm |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Polycarbonate |
| Comprend | Bouchon filtrant avec membrane en PTFE ; taille des pores 0,22 μm |
| Jetable | Usage unique |
| Mouth Style | Fileté |
| Stérilité | Fabriqué aseptiquement |
| Type de bouchon | Bouchon de transfert aseptique |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.