Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Western Device
Description
Le système iBind™ Flex Western assure un traitement automatique des transferts Western et peut prendre en charge différents formats de transfert, y compris les bandelettes midi, mini et coupées à la verticale. Suivant une technologie d’écoulement latéral séquentiel (SLF), toutes les étapes de blocage, d’incubation des anticorps et de lavage au cours de l’immunodétection ne nécessitent aucune intervention manuelle. Par rapport aux méthodes manuelles, le système iBind Flex Western nécessite moins d’anticorps primaires, permettant ainsi d’obtenir des résultats reproductibles. Le système est compatible avec les protocoles de détection en aval.
Le système Invitrogen™ iBind™ Flex Western assure :
Le système Invitrogen™ iBind™ Flex Western assure :
- des options flexibles — optimisez l’utilisation d’anticorps, changez les formats et réduisez le temps de manipulation ;
- des économies de coûts—utilisez jusqu’à 80 % d’anticorps primaires en moins ;
- une reproductibilité exceptionnelle — le traitement automatisé offre une meilleure homogénéité d’un transfert à un autre.
Specifications
Specifications
| Capacité | 1 transfert midi, 6 transferts de barrettes à coupe verticale, 2 transferts mini |
| Méthode de détection | Chromogène, chimiluminescent, fluorescent |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western |
| Compatibilité avec les membranes | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Gamme de produits | iBind Flex |
| Running Time | ∼2,5 heures |
| Cadence | 1 transfert midi, 6 transferts de barrettes à coupe verticale, 2 transferts mini |
| Type | Dispositif Western |
| Comprend | Roulette |
| Quantité | 1 dispositif |
| Show More |