Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Western Device
Code produit 17134609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Dispositif Western
Quantité:
1 dispositif
2 dispositifs
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Quantité Conditionnement
17134609 Dispositif Western 2 dispositifs 2 pièces
15357268 Dispositif Western 1 dispositif 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17134609 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur SLF20002PK
 Article restreint
En stock
Permet une meilleure interaction antigène-anticorps : les solutions s’écoulent entre la carte iBind™ et la membrane pour une interaction maximum entre la protéine et l’anticorps
Le système iBind™ Flex Western assure un traitement automatique des transferts Western et peut prendre en charge différents formats de transfert, y compris les bandelettes midi, mini et coupées à la verticale. Suivant une technologie d’écoulement latéral séquentiel (SLF), toutes les étapes de blocage, d’incubation des anticorps et de lavage au cours de l’immunodétection ne nécessitent aucune intervention manuelle. En comparaison aux méthodes manuelles, le système iBind Flex Western nécessite moins d’anticorps primaires, permettant ainsi d’obtenir des résultats reproductibles. Le système est compatible avec les protocoles de détection en aval.
Le système iBind™ Flex Western Invitrogen™ offre :
  • des options flexibles — optimisez l’utilisation d’anticorps, changez les formats et réduisez le temps de manipulation ;
  • des économies de coûts—utilisez jusqu’à 80 % d’anticorps primaires en moins ;
  • une reproductibilité exceptionnelle — le traitement automatisé offre une meilleure homogénéité d’un transfert à un autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Capacité 1 transfert midi, 6 transferts de barrettes à coupe verticale, 2 transferts mini
Méthode de détection Chromogène, chimiluminescent, fluorescent
À utiliser avec (application) Transfert Western
Compatibilité avec les membranes Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits iBind Flex
Running Time ∼2,5 heures
Cadence 1 transfert midi, 6 transferts de barrettes à coupe verticale, 2 transferts mini
Type Dispositif Western
Quantité 2 dispositifs
Dimensions de fonctionnement Horizontal