Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse pré-traitée de laboratoire en RC standard Spectra/Por™ 7 Seuil de rétention des molécules 25 000 Da
Code produit 15300712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
7,5 mm
18 mm
22 mm
Longueur (métrique):
0,45 ml/cm vol./longueur
2,5 ml/cm vol./longueur
3,7 ml/cm vol./longueur
Conditionnement:
1m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
15300712 18 mm 2,5 ml/cm vol./longueur 1m
15310712 22 mm 3,7 ml/cm vol./longueur 1m
15390702 7,5 mm 0,45 ml/cm vol./longueur 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15300712 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 132126T
Expédition estimée: 13-11-2026
Includes
  • 1 mètre de tubulure pré-traitée, une paire de bouchons et 5 aiguilles d’ouverture
Avec tubulure traitée chimiquement pour éliminer les traces de métaux lourds et de composés sulfures
  • Porosité hydrophile et symétrique
  • Équilibré dans l’eau
  • Conditionnée humide dans une solution de conservateur contenant 0,05 % d’azoture de sodium
  • Pour de petites expériences ou pour qualifier une membrane pour une application particulière
Spécification
MWCO 25 kDa
Diamètre (métrique) 18 mm
Longueur (métrique) 2,5 ml/cm vol./longueur
Quantité 1 m de tubulure/kit