Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse en CE de qualité biotechnologique de laboratoire 0,5 à 1,0 kDa
Description
Includes
- 1 m de rouleau de tubulure de dialyse en CE de qualité biotechnologique (16 mm de largeur plate)
- 2 Bouchons de tubulure universels
- 5 aiguilles d’ouverture de tubulure
Idéal pour les petites applications de dialyse critiques nécessitant la sélectivité et la rétention plus concises fournies par la membrane en ester de cellulose (CE) Biotech que celles en RC de qualité standard
- Porosité hydrophile et symétrique
- Pour les applications exigeant de petites tubulures ou l’évaluation d’une membrane de dialyse spécifique
- Comprend 1 m de tubulure avec une paire de bouchons de tubulure et 5 aiguilles d’ouverture
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit d’essai de dialyse |
| MWCO | 0,5 à 1 kDa |
| Matériau | Ester de cellulose |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Diamètre (impériale) | 0,39 in |
| Longueur (métrique) | 0,79 ml/cm vol./longueur |
| Contenus des kits | Tubulure de membrane de dialyse Biotech de qualité CE de 1 m, 2 bouchons universels, 5 prises d’ouverture |
| Quantité | Pièce |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les petites applications de dialyse critiques |