Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse en CE de qualité biotechnologique de laboratoire 0,5 à 1,0 kDa
Code produit 15360662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6,4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Longueur (métrique):
0,32 ml/cm vol./longueur
0,79 ml/cm vol./longueur
1,8 ml/cm vol./longueur
3,1 ml/cm vol./longueur
Conditionnement:
1 pièce
1m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
15360662 15 mm 1,8 ml/cm vol./longueur 1m
15370662 20 mm 3,1 ml/cm vol./longueur 1m
15350662 6,4 mm 0,32 ml/cm vol./longueur 1m
11550940 10 mm 0,79 ml/cm vol./longueur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15360662 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 131093T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    185.00€ / 1m
    Économisez 54.00€
    22% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Includes
  • 1 m de tubulure en CE de qualité biotechnologique dans de l’azoture de sodium à 0,05 %
  • Deux bouchons de tubulure universels
  • Cinq aiguilles d’ouverture
Avec tubulure à base de membrane en ester de cellulose biologiquement inerte et ultrapure de qualité biotechnologique
Idéal pour les petites applications de dialyse critiques nécessitant la sélectivité et la rétention plus concises fournies par la membrane en ester de cellulose (CE) Biotech que celles en RC de qualité standard
  • Porosité hydrophile et symétrique
  • Pour les applications exigeant de petites tubulures ou l’évaluation d’une membrane de dialyse spécifique
  • Comprend 1 m de tubulure avec une paire de bouchons de tubulure et 5 aiguilles d’ouverture
Spécification
Type de produit Dialysis Tubing
MWCO 0,5 à 1,0 kDa
Format Tubing
Diamètre (métrique) 15 mm
Longueur (métrique) 1,8 ml/cm vol./longueur
Quantité 1 m de tubulure/kit