Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse CE de qualité biotechnologique de laboratoire 3,5 à 5 kDa
Code produit 11550950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6,4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Longueur (métrique):
0,32 ml/cm vol./longueur
0,79 ml/cm vol./longueur
1,8 ml/cm vol./longueur
3,1 ml/cm vol./longueur
Conditionnement:
1 pièce
1m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
11550950 10 mm 0,79 ml/cm vol./longueur 1 pièce
15300672 20 mm 3,1 ml/cm vol./longueur 1m
15380662 6,4 mm 0,32 ml/cm vol./longueur 1m
15390662 15 mm 1,8 ml/cm vol./longueur 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11550950 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 131198T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    180.00€ / 1 pièces
    Économisez 13.00€
    6% de réduction
Expédition estimée: 04-02-2027
Includes
  • 1 m de tubulure en CE de qualité biotechnologique dans de l’azoture de sodium à 0,05 %
  • Deux bouchons de tubulure universels
  • Cinq aiguilles d’ouverture
Avec tubulure à base de membrane en ester de cellulose biologiquement inerte et ultrapure de qualité biotechnologique
Idéal pour les petites applications de dialyse critiques nécessitant la sélectivité et la rétention plus concises fournies par la membrane en ester de cellulose (CE) Biotech que celles en RC de qualité standard
  • Porosité hydrophile et symétrique
  • Pour les applications exigeant de petites tubulures ou l’évaluation d’une membrane de dialyse spécifique
  • Comprend 1 m de tubulure avec une paire de bouchons de tubulure et 5 aiguilles d’ouverture
Spécification
Type de produit Kit d’essai de dialyse
MWCO 3,5 à 5 kDa
Matériau Ester de cellulose
Format Tubing
Diamètre (métrique) 10 mm
Diamètre (impériale) 0,39 in
Longueur (métrique) 0,79 ml/cm vol./longueur
Contenus des kits Tubulure de membrane de dialyse Biotech de qualité CE de 1 m, 2 bouchons universels, 5 prises d’ouverture
Quantité Pièce
À utiliser avec (application) Idéal pour les petites applications de dialyse critiques