Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec RC standard de laboratoire Spectra/Por™ 1 seuil de rétention des molécules 6 à 8 kDa
Code produit 11511040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6,4 mm
14,6 mm
20,4 mm
25,5 mm
32 mm
64 mm
76 mm
Longueur (métrique):
0,32 ml/cm vol./longueur
1,7 ml/cm
3,3 ml/cm vol./longueur
32 ml/cm vol./longueur
46 ml/cm vol./longueur
5 m
5,1 ml/cm vol./longueur
7,9 ml/cm vol./longueur
Quantité:
1 m de tubulure/kit
5 m de tubulure/kit
Pièce
Conditionnement:
1m
5m
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Quantité Conditionnement
11511040 20,4 mm 5 m Pièce 5m
15370752 76 mm 46 ml/cm vol./longueur 5 m de tubulure/kit 5m
15350752 64 mm 32 ml/cm vol./longueur 5 m de tubulure/kit 5m
15380752 76 mm 46 ml/cm vol./longueur 1 m de tubulure/kit 1m
15330752 32 mm 7,9 ml/cm vol./longueur 1 m de tubulure/kit 1m
15360752 64 mm 32 ml/cm vol./longueur 1 m de tubulure/kit 1m
15320752 25,5 mm 5,1 ml/cm vol./longueur 1 m de tubulure/kit 1m
15300752 20,4 mm 3,3 ml/cm vol./longueur 1 m de tubulure/kit 1m
15310752 25,5 mm 5,1 ml/cm vol./longueur 5 m de tubulure/kit 5m
15380742 14,6 mm 1,7 ml/cm 1 m de tubulure/kit 1m
15370742 14,6 mm 1,7 ml/cm 5 m de tubulure/kit 5m
15350742 6,4 mm 0,32 ml/cm vol./longueur 5 m de tubulure/kit 5m
15360742 6,4 mm 0,32 ml/cm vol./longueur 1 m de tubulure/kit 1m
11521040 32 mm 5 m Pièce 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 11511040 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 132655T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00€
    155.00€ / 5m
    Économisez 99.00€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-12-2026
Includes
  • 1 m ou 5 m de tubulure de dialyse Spectra/Por 1
  • 1 Bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
  • 1 Bouchon Spectra/Por lesté (pour l’orientation)
  • 2 ouvre-tubulures adhésifs
Avec tubulure à membrane en cellulose régénérée de qualité standard pour les applications présentant une différence de taille significative entre les espèces MW séparées
  • Pour les applications de dialyse de base ou pour évaluer les tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
  • Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper dans de l’eau)
Spécification
Type de produit Kit d’essai
MWCO 6 à 8 kDa
Membrane Cellulose régénérée
Format Tubing
Diamètre (métrique) 20,4 mm
Diamètre (impériale) 0,8 in
Longueur (impériale) 16 ft.
Longueur (métrique) 5 m
Capacité (métrique) 3,3 mL
Contenus des kits rouleau de 5 m de Spectra/Por™ 1, 2 ou 3 tubes de dialyse, 1 fermeture spectre/POR standard (aide à la flottabilité), 1 fermeture spectre/POR pondérée (aide à l’orientation verticale), 5 crochets d’ouverture
Quantité Pièce
À utiliser avec (application) Idéal pour la dialyse en petit volume ou l’évaluation de la membrane pour une application