Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec RC standard de laboratoire Spectra/Por™ 2 seuil de rétention des molécules 12 à 14 kDa
Description
Includes
- 1 m ou 5 m de tubulure de dialyse Spectra/Por 2
- 1 Bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
- 1 Bouchon Spectra/Por lesté (pour l’orientation)
- 2 ouvre-tubulures adhésifs
- Pour des applications de perméabilité plus élevée ou pour l’évaluation des tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
- Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper dans de l’eau)
Spécification
Spécification
| MWCO | 12 à 14 kDa |
| Diamètre (métrique) | 6,5 mm |
| Longueur (métrique) | 0,32 ml/cm vol./longueur |
| Quantité | 5 m de tubulure/kit |