Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec RC standard de laboratoire Spectra/Por™ 3 seuil de rétention des molécules 3,5 kDa
Code produit 11571060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
11,5 mm
29 mm
34 mm
Longueur (métrique):
1,1 ml/cm vol./longueur
5 m
6,4 ml/cm vol./longueur
9,3 ml/cm vol./longueur
Quantité:
1 m de tubulure/kit
5 m de tubulure/kit
Conditionnement:
1 pièce
1m
5m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Quantité Conditionnement
11571060 34 mm 5 m 5 m de tubulure/kit 5m
15360772 29 mm 6,4 ml/cm vol./longueur 5 m de tubulure/kit 5m
15370772 29 mm 6,4 ml/cm vol./longueur 1 m de tubulure/kit 1m
15380772 34 mm 9,3 ml/cm vol./longueur 1 m de tubulure/kit 1m
15340772 11,5 mm 1,1 ml/cm vol./longueur 1 m de tubulure/kit 1m
12791138 11,5 mm 1,1 ml/cm vol./longueur 5 m de tubulure/kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11571060 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 132725T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.12€
    169.00€ / 5m
    Économisez 118.12€
    41% de réduction
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
  • 1 m ou 5 m de tubulure de dialyse Spectra/Por 3
  • 1 Bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
  • 1 Bouchon Spectra/Por lesté (pour l’orientation)
  • 2 ouvre-tubulures adhésifs
Avec tubulure à membrane en cellulose régénérée de qualité standard pour les applications présentant une différence de taille significative entre les espèces MW séparées
  • Pour les applications de dialyse de base ou pour évaluer les tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
  • Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper dans de l’eau) ou sans glycérine (sans trempage nécessaire)
Spécification
Type de produit Kit d’essai
MWCO 3,5 kDa
Membrane Cellulose régénérée
Diamètre (métrique) 34 mm
Diamètre (impériale) 0,2 in
Longueur (impériale) 16 pi
Longueur (métrique) 5 m
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 9,3 mL
Contenus des kits Rouleau de 5 m de Spectra/Por™ 1, 2 ou 3 tubulures de dialyse, 1 bouchon standard Spectra/Por (facilite la flottabilité), 1 bouchon lesté Spectra/Por (facilite l’orientation verticale), 5 prises d’ouverture
Quantité 5 m de tubulure/kit
À utiliser avec (application) Convient à une dialyse en petit volume ou à l’évaluation de la membrane pour une application