Learn More
Cellpath Système II Hex™ Cassettes de traitement des tissus (à trémie)
Code produit 30226229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30226229 Blanc 1500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30226229 Fournisseur Cellpath Code fournisseur EAD010204H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.35€
    101.58€ / 1500 pièces
    Économisez 85.77€
    45% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Préchargés dans des trémies pour une utilisation avec des imprimantes automatisées et de type carrousel. CellPath Les cassettes de traitement de tissus hexagonales System II (à trémie) présentent une conception en nid d'abeille unique qui augmente la surface ouverte par rapport aux perforations rondes traditionnelles, permettant un débit de réactif accru pour un traitement amélioré et un bloc plus rigide lors de la section.
  • Préchargés dans des trémies pour une utilisation avec des imprimantes à cassettes automatisées et de type carrousel.
  • Fabriqué à partir de –résine acétyle vierge de haute qualité
  • Perforations hexagonales disposées en structure alvéolaire pour une meilleure utilisation de la surface disponible
  • Cette disposition unique augmente la surface ouverte, ce qui améliore le débit des réactifs et accélère la coloration et l'analyse des échantillons.
  • Des parois latérales extra épaisses augmentent la rigidité et la stabilité pour un sectionnement de haute qualité.
  • Conçu pour convenir Thermo Machines à écrire à cassette Printmate et –Micro-writer
  • Disponible en 15 couleurs standard permettant de coder par couleur différents types de charges de travail ou d'applications.
Spécification
Quantité 1500/Pk.
Couleur Blanc
Matériau résine acétyle
Type de produit Cassette de traitement des tissus dans un tube trémie