Learn More
Cellpath Moules de base réutilisables en acier inoxydable
Code produit 30226270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
7 x 7 x 5 mm
10 x 24 x 5 mm
14 x 24 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
30 x 24 x 9 mm
37 x 24 x 9 mm
Conditionnement:
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
30226270 7 x 7 x 5 mm 5 pièces
30226276 37 x 24 x 9 mm 5 pièces
30226272 14 x 24 x 5 mm 5 pièces
30226275 30 x 24 x 9 mm 5 pièces
30226274 24 x 24 x 5 mm 5 pièces
30226271 10 x 24 x 5 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 30226270 Fournisseur Cellpath Code fournisseur GBB071405A
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Idéal pour les carottes prostatiques et mammaires, et peut être utilisé avec des cassettes de traitement à grille et à lamelles pour la section horizontale et verticale. Cellpath Les moules à base réutilisables en acier inoxydable sont fabriqués à partir d'acier inoxydable de haute qualité, ce qui met fin au découpage fastidieux de la cire.
  • Made of reusable Stainless steel
  • Stackable to reduce storage area
  • Internal rounded corners enable easy removal of the wax block
  • Features extended edges prevent tipping and provide grip area for ease of handling
  • Available in wide range of sizes
  • GBB-0714-05A suitable for use with needle and punch biopsies
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H) 7 x 7 x 5 mm
Quantité 5/Pk.