Learn More
Cellpath Moules de base réutilisables en acier inoxydable
Description
- Fabriqué en acier inoxydable réutilisable
- Empilables pour un gain de place.
- Les angles arrondis internes facilitent le retrait du bloc de cire
- Ses bords élargis empêchent le basculement et offrent une zone de préhension pour une manipulation aisée.
- Disponibles dans une large gamme de tailles
- GBB-0714-05A convient à une utilisation avec des biopsies à l'aiguille et à l'emporte-pièce
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Dimensions (L x l x H) | 24 x 24 x 5 mm |
| Quantité | 5/Pk. |