Learn More
Cellpath Moules de base réutilisables en acier inoxydable
Code produit 30226275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
7 x 7 x 5 mm
10 x 24 x 5 mm
14 x 24 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
30 x 24 x 9 mm
37 x 24 x 9 mm
Conditionnement:
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
30226275 30 x 24 x 9 mm 5 pièces
30226270 7 x 7 x 5 mm 5 pièces
30226276 37 x 24 x 9 mm 5 pièces
30226272 14 x 24 x 5 mm 5 pièces
30226274 24 x 24 x 5 mm 5 pièces
30226271 10 x 24 x 5 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30226275 Fournisseur Cellpath Code fournisseur GBB301405A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.16€
    23.20€ / 5 pièces
    Économisez 18.96€
    44% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Idéal pour les carottes prostatiques et mammaires, et peut être utilisé avec des cassettes de traitement à grille et à lamelles pour la section horizontale et verticale. Cellpath Les moules à base réutilisables en acier inoxydable sont fabriqués à partir d'acier inoxydable de haute qualité, ce qui met fin au découpage fastidieux de la cire.
  • Fabriqué en acier inoxydable réutilisable
  • Empilables pour un gain de place.
  • Les angles arrondis internes facilitent le retrait du bloc de cire
  • Ses bords élargis empêchent le basculement et offrent une zone de préhension pour une manipulation aisée.
  • Disponibles dans une large gamme de tailles
  • GBB-0714-05A convient à une utilisation avec des biopsies à l'aiguille et à l'emporte-pièce
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H) 30 x 24 x 9 mm
Quantité 5/Pk.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.