Learn More
Sampling Systems™ Conteneur de rangement en acier inoxydable de 50 L avec fermetures à bascule et joint en silicone
Code produit 15839037 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15839037 50 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15839037 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A69450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00€
    1256.48€ / 1 pièces
    Économisez 73.52€
    5% de réduction
Expédition estimée: 15-03-2027
Récipients polyvalents avec construction légère pour un large éventail d’utilisations de stockage en laboratoire.
  • Intérieur sans fissure
  • Deux poignées robustes
  • Couvercle encastré bien ajusté avec poignée
  • Fond plat avec bague de carillon pour une protection accrue
  • Des pinces à bascule permettent de maintenir le couvercle en place en toute sécurité.
  • Fabriqué en acier inoxydable 304
Spécification
Bouchon inclus Oui
Type de bouchon Couvercle encastré
Capacité (métrique) 50 l
À utiliser avec (application) Stockage général
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Comprend Colliers de serrage à genouillère, joint en silicone
Forme Rond
Hauteur (métrique) 560 mm
Diamètre (métrique) externe 350 mm