Learn More
Azaserine, MedChemExpress
Code produit. 16454507
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16454507
Marque: Medchem Express HYB0919
MedChemExpress Azazerine (CI-337) is a competitive inhibitor of glutamine amidotransferase, a key enzyme responsible for glutamine metabolism.
Azazerine (CI-337) is a competitive inhibitor of glutamine amidotransferase, a key enzyme responsible for glutamine metabolism.
Spécification
Nom chimique ou matériau Azaserine
Forme physique Solid
CAS 115-02-6
Couleur Off-White
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H7N3O4
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme CI-337 O-Diazoacetyl-L-serine P-165
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (288.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](COC(C=[N+]=[N-])=O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 173.13
Poids de la formule 173.13
Pourcentage de pureté 98.06%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.