missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycidyl Linolenate, TRC

Code produit 30007473
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007473 50 mg 50mg
30137463 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30007473 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG61571050MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 51554-07-5
Formule moléculaire C21 H34 O3
Poids moléculaire (g/mol) 334.49
Synonyme (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester;
Nom IUPAC oxiran-2-ylmethyl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1CO1

Spécification

Nom chimique ou matériau Glycidyl Linolenate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h3-4,6-7,9-10,20H,2,5,8,11-19H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-
Poids de la formule 334.2508
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.