Learn More
Fisherbrand™ Sonicateur Q55 sans sonde
Code produit 12901161 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
110 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
12901161 110 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12901161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2049.59€
    1519.24€ / 1 pièces
    Économisez 530.35€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Efficace pour les perturbations cellulaires standard et de nombreuses autres applications à petit volume. Fisherbrand™ Q55 Sonicator est un processeur ultrasonique compact et économique qui occupera moins d'espace sur la table que n'importe quel autre appareil sur le marché.
  • La plus petite unité disponible
  • Interrupteur à bascule ou fonctionnement continu
  • Fonctionnement simple et intuitif
Spécification
Tension 110 V
Alimentation électrique 110V, 50/60 Hz
Puissance 55 W
Dimensions (L x l x H) 203 x 190 x 146 mm (8 x 7,5 x 5,75 in)
Comprend Générateur, convertisseur, sonde de diamètre 3 mm, câble d’alimentation, câble de convertisseur et kit de clés
Modèle Q55