Learn More
Fisherbrand™ 51 flacons d’expansion à coque en verre de type abrégé sans fermeture
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Les flacons à coque courte sont adaptés à la conservation de produits secs.
- Conception à dessus plat
- Quantité de boîtes de laboratoire
- En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
Spécification
Spécification
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Stérilité | Non stérile |
| Jetable | Usage unique |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| À utiliser avec (application) | Conviennent au stockage de produits secs |
| Nb par paquet | 144 |
| Volume (impérial) | 0,5 dr. |
| Volume (métrique) total | 2 mL |
| Afficher plus |