Learn More
Eppendorf™ Rotor pour centrifugeuse 5810 / 5810 R
Code produit 12806233 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
4 x 750 mL
4 x 750 mL
Vitesse max.:
3 900 tr/min
4 500 tr/min
FCR max.:
3 214 x g
3 486 x g
Comprend:
Godets ronds de 750 ml (x4)
Sans godets
Seaux (x2), Bouchons étanches aux aérosols (x2), Porte-plaques (x2)
Seaux à assiettes (x4)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Vitesse max. FCR max. Comprend Conditionnement
12806233 4 x 750 mL 3 900 tr/min 3 214 x g Godets ronds de 750 ml (x4) 1 pièce
15214536 4 x 750 mL 3 900 tr/min 3 214 x g Sans godets 1 pièce
12876233 4 x 750 mL 3 900 tr/min 3 214 x g Seaux à assiettes (x4) 1 pièce
10626250 2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP 4 500 tr/min 3 486 x g Seaux (x2), Bouchons étanches aux aérosols (x2), Porte-plaques (x2) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12806233 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5820740000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Eppendorf Rotor pour centrifugeuse 5810/5810 R - la précision redéfinie. Centrifugation haute capacité avec différentes options de rotors, une gamme de capacités et de vitesses, et des godets polyvalents pour assurer un traitement efficace des échantillons. Idéal pour diverses applications, garantissant précision et reproductibilité.
  • Conçu avec précision pour une séparation optimale des échantillons.
  • Tous les rotors à angle fixe, les couvercles de rotor, les godets, les bouchons et les adaptateurs peuvent être autoclavés (121 °C, 20 min).
  • Les accessoires (adaptateurs et godets) permettent de personnaliser davantage votre configuration de centrifugeuse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description S-4-104 - Comprend 4 seaux ronds de 750 mL
Type Rotor
Capacité 4 x 750 mL
FCR max. 3 214 x g
Vitesse max. 3 900 tr/min
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse 5810 / 5810 R
Comprend Godets ronds de 750 ml (x4)