Learn More
(5Alpha)-4,5-Époxy-3,14-dihydroxy-6-oxo-morphinan-17-carboxaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 17-Formyl-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one |
| CAS | 1007856-83-8 |
| Formule moléculaire | C17 H17 N O5 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 17-Formyl-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one, (5α)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxy-6-oxomorphinan-17-carboxaldehyde, Naltrexone Hydrochloride Imp. A (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H17NO5/c19-8-18-6-5-16-13-9-1-2-10(20)14(13)23-15(16)11(21)3-4-17(16,22)12(18)7-9/h1-2,8,12,15,20,22H,3-7H2/t12-,15+,16+,17-/m1/s1 |
| SMILES | Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)C=O |
| Nom IUPAC | (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihidroxi-7-oxo-2,4,5,6,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-3-carbaldehído |
| Poids moléculaire (g/mol) | 315.32 |
| Poids de la formule | 315.1107 |