Learn More
(5Alpha)-4,5-Époxy-3,14-dihydroxy-6-oxo-morphinan-17-carboxaldéhyde, TRC
Code produit 30377838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377838 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377838 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE5891801MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 17-Formyl-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
CAS 1007856-83-8
Formule moléculaire C17 H17 N O5
Quantité 1 mg
Synonyme 17-Formyl-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one, (5α)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxy-6-oxomorphinan-17-carboxaldehyde, Naltrexone Hydrochloride Imp. A (EP)
Formule InChI InChI=1S/C17H17NO5/c19-8-18-6-5-16-13-9-1-2-10(20)14(13)23-15(16)11(21)3-4-17(16,22)12(18)7-9/h1-2,8,12,15,20,22H,3-7H2/t12-,15+,16+,17-/m1/s1
SMILES Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)C=O
Nom IUPAC (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihidroxi-7-oxo-2,4,5,6,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-3-carbaldehído
Poids moléculaire (g/mol) 315.32
Poids de la formule 315.1107