Learn More
5α-cholesta-7,24-diène-3β-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5alpha-Cholesta-7,24-diene-3beta-ol |
| CAS | 651-54-7 |
| Formule moléculaire | C27 H44 O |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Cholesta-7,24-dien-3-ol, (3β,5α)-, 5α-Cholesta-7,24-dien-3β-ol (8CI), (3β,5α)-Cholesta-7,24-dien-3-ol, 5α-Cholesta-7,24-diene-3β-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,10,19-21,23-25,28H,6,8-9,11-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nom IUPAC | (3S,5S,9R,10S,13R,14R,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilhept-5-en-2-il]-2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 384.64 |
| Poids de la formule | 384.3392 |