Learn More
5Alpha-cholestan--one,3-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362676
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362676 1 g 1g
11372676 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08726.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 566-88-1 | C27H46O | 386.664 g/mol
It is employed as a intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 566-88-1
Formule moléculaire C27H46O
Poids moléculaire (g/mol) 386.664
Numéro MDL MFCD00065901
Clé InChI PESKGJQREUXSRR-UXIWKSIVSA-N
Synonyme 5alpha-cholestan-3-one, 5a-cholestan-3-one, 5alpha-cholestanone, coprostanone, 5alpha-cholestane-3-one, cholestan-3-one, 5a, 3-keto-5alpha-cholestane, 5-alpha-cholestan-3-one, cholestan-3-one
CID PubChem 92128
ChEBI CHEBI:17762
Nom IUPAC (5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-diméthyl-17-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradecahydrocyclopenta[a]phénanthrènes-3-one
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCC(=O)C4)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5alpha-Cholestan-3-one
Point de fusion 128°C to 132°C
Quantité 1 g
Beilstein 2625580
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique +43° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 386.66
Pourcentage de pureté 97%