Learn More
5Alpha-Cholestan-3Beta-ol-d7, TRC
Code produit 30353018
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30353018 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30353018 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC43171210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5alpha-Cholestan-3beta-ol-d7
CAS 84061-69-8
Formule moléculaire C27H41D7O
Quantité 10 mg
Synonyme (3β,5α)-Cholestan-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol, (3β,5α)-Cholestan-3-ol-d7, 3β-Hydroxy-5α-cholestane-d7, 3β-Hydroxycholestane-d7, 5α(H)-Cholestan-3β-ol-d7, 5α-Cholestanol-d7, 5α-Dihydrocholesterol-d7, Cholestan-3β-ol-d7, Cholestanol-d7, Dihydrocholesterin-d7, Dihydrocholesterol-d7, Dihydrolathosterol-d7, Lathostanol-d7, NSC 18188-d7, Zymostanol-d7, β-Cholestanol-d7
Formule InChI InChI=1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19?,20-,21-,22-,23+,24-,25-,26-,27+/m0/s1
SMILES O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])C(CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)([H])C1
Nom IUPAC (3S,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-(6-metilheptan-2-il)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 395.71
Poids de la formule 395.4145
Nom du produit
Sélectionnez un problème
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.