Learn More
5alpha-Estrane-3beta,17alpha-diol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5alpha-Estrane-3beta,17alpha-diol |
| CAS | 93602-55-2 |
| Formule moléculaire | C18 H30 O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (3beta,5alpha,17alpha)-Estrane-3,17-diol, 5alpha-Estrane-3beta,17alpha-diol |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H30O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h11-17,19-20H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13-,14+,15+,16-,17+,18-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CC[C@H](O)C[C@@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@H]2O |
| Nom IUPAC | (3S,5S,8R,9R,10S,13S,14S,17R)-13-metil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-hexadecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 278.43 |
| Poids de la formule | 278.2246 |