Learn More
5alpha-hydroxytriptolide, TRC
Code produit 30007045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007045 10 mg 10mg
30006441 5 mg 5mg
30006230 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007045 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH96000010MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583028-68-6
Formule moléculaire C20 H24 O7
Poids moléculaire (g/mol) 376.4
Synonyme (3bR,4aS,5aS,6R,6aR,7aS,7bS,8aS,8bS)-3b,4,4a,6,6a,7a,7b,8b,9,10-Decahydro-3b,6-dihydroxy-8b-methyl-6a-(1-methylethyl)trisoxireno[4b,5:6,7:8a,9]phenanthro[1,2-c]furan-1(3H)-one, (-)-5α-Hydroxytryptolide, (5R)-5-Hydroxytriptolide, LLDT 8, PG 701;
SMILES CC(C)[C@]12O[C@H]1[C@@H]3O[C@@]34[C@@]5(C)CCC6=C(COC6=O)[C@]5(O)C[C@@H]7O[C@]47[C@@H]2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5alpha-Hydroxytriptolide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H24O7/c1-8(2)18-12(26-18)13-20(27-13)16(3)5-4-9-10(7-24-14(9)21)17(16,23)6-11-19(20,25-11)15(18)22/h8,11-13,15,22-23H,4-7H2,1-3H3/t11-,12-,13-,15+,16-,17+,18-,19+,20+/m0/s1
Poids de la formule 376.1522