Learn More
5alpha-Pregnan-3alpha-ol-20-one-17alpha,21,21,21-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3alpha-Hydroxy-5alpha-pregnan-20-one-17,21,21,21-D4 |
| CAS | 203805-85-0 |
| Formule moléculaire | C21 H30 D4 O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Pregnan-20-one-17,21,21,21-d4, 3-hydroxy-, (3α,5α)- (9CI, ACI), (3α,5α)-3-Hydroxypregnan-20-one-17,21,21,21-d4 (ACI), (3α)-Allopregnanolone-d4, Brexanolone-17,21,21,21-d4, 3α-Hydroxy-5α-pregnan-20-one-17,21,21,21-D4, Allopregnanolone-17,21,21,21-d4, 3α,5α-Pregnanolone-17,21,21,21-d4, 3α,5α-Tetrahydroprogesterone-17,21,21,21-d4, 5α-Pregnan-3α-ol-20-one-17α,21,21,21-d4, 5alpha-Pregnan-3alpha-ol-20-one-17alpha,21,21,21-d4, Brexanolone-D4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1/i1D3,17D |
| SMILES | C[C@@]12[C@@]3([C@]([C@]4([C@](C)(CC3)[C@@](C(C([2H])([2H])[2H])=O)(CC4)[2H])[H])(CC[C@]1(C[C@H](O)CC2)[H])[H])[H] |
| Nom IUPAC | 2,2,2-trideuterio-1-[(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-deuterio-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]etanona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 322.51811 |
| Poids de la formule | 322.281 |