Learn More
5alpha-Pregnan-3beta,17alpha-diol-20-one, TRC
Code produit 30011658
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011658 100 mg 100mg
30005258 250 mg 250mg
30005235 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011658 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP711335100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 570-54-7
Formule moléculaire C21 H34 O3
Poids moléculaire (g/mol) 334.49
Synonyme 3β,17-Dihydroxy-5α-pregnan-20-one;3β,17α-Dihydroxy-5α-pregnan-20-one;5α-Pregnane-3β,17α-diol-20-one;Allopregnane-3β,17α-diol-20-one;Reichstein's Substance L;Wintersteiner's Compound G;
Nom IUPAC 1-[(3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-3,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone
SMILES CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5alpha-Pregnan-3beta,17alpha-diol-20-one
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H34O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h14-18,23-24H,4-12H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Poids de la formule 334.2508