Learn More
5alpha-Pregnan-3beta-ol-20-one-17alpha,21,21,21-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3 beta-Hydroxy-5 alpha-pregnan-20-one-17,21,21,21-D4 |
| CAS | 2687960-66-1 |
| Formule moléculaire | C21 D4 H30 O2 |
| Quantité | 0.01 g |
| Synonyme | Pregnan-20-one-17,21,21,21-d4, 3-hydroxy-, (3β,5α)- (ACI), (3β,5α)-3-Hydroxypregnan-20-one-17,21,21,21-d4 (ACI), 3β-Hydroxy-5α-pregnan-20-one-17,21,21,21-D4, 3β,5α-Pregnanolone-17,21,21,21-d4, 3β,5α-Tetrahydroprogesterone-17,21,21,21-d4, 5α-Pregnan-3β-ol-20-one-17α,21,21,21-d4, Isopregnanolone-17,21,21,21-d4 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23 H,4-12H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1/i1D3,17 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)[C@@]1([2 H])CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| Nom IUPAC | 2,2,2-trideuterio-1-[(3 S,5 S,8 R,9 S,10 S,13 S,14 S,17 S)-17-deuterio-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]etanona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 322.5181 |
| Poids de la formule | 322.281 g/mol |
| Afficher plus |