Learn More
(5alpha)-Prégnane-3,20-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Allopregnendione |
| CAS | 566-65-4 |
| Formule moléculaire | C21 H32 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3,20-Allopregnanedione, 5α-Pregnane-3,20-dione, Pregnane-3,20-dione','(5α)-, 5α-Pregnane-3,20-dione (8CI), 5α-Pregnanedione (7CI), (+)-(5α)-Pregnane-3,20-dione, 3,20-Allopregnanedione, 3,20-Dioxo-5α-pregnane, 5α-Dihydro-P4, 5α-Dihydroprogesterone, NSC 18319 |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14,16-19H,4-12H2,1-3H3/t14-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nom IUPAC | (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acétyl-10,13-diméthyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydrocyclopenta[a]phénanthrén-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 316.48 |
| Poids de la formule | 316.2402 |