Learn More
5beta-Dihydrocortisone, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5beta-Dihydrocortisone |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12,14-15,18,22,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| Poids de la formule | 362.2093 |
| Pourcentage de pureté | >95% |