Learn More
5beta-Epiandrosterone, TRC
Code produit 30134318
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134318 500 mg 500mg
30004053 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134318 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE578015500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 571-31-3
Formule moléculaire C19 H30 O2
Poids moléculaire (g/mol) 290.44
Synonyme Androstan-17-one, 3-hydroxy-, (3β,5β)- (9CI, ACI), (3β,5β)-3-Hydroxyandrostan-17-one (ACI), 5β-Androstan-17-one, 3β-hydroxy- (8CI), 3β-Etiocholanolone, 3β-Hydroxy-17-oxo-5β-androstane, 3β-Hydroxy-5β-androstan-17-one, 3β-Hydroxy-5β-androstane-17-one, 3β-Hydroxyetiocholan-17-one, 5β-Androstan-3β-ol-17-one, 5β-Androstane-3β-ol-17-one, 5β-Epiandrosterone, epi-5β-Androsterone, Epiaetiocholanolone, Epietiocholanolone, Etiocholan-3β-ol-17-one, NSC 62996, β-Etiocholanolone
Nom IUPAC (3S,5R,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
SMILES C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5beta-Epiandrosterone
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1
Poids de la formule 290.2246