Learn More
(5E)-5-(4-Hydroxybenzylidène)-1,3-thiazolidine-2,4-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (5E)-5-(4-Hydroxybenzylidene)-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| CAS | 103788-60-9 |
| Formule moléculaire | C10H7NO3S |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 5-[(4-Hydroxyphenyl)methylene]-2,4-thiazolidinedione |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H7NO3S/c12-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(13)11-10(14)15-8/h1-5,12H,(H,11,13,14)/b8-5- |
| SMILES | Oc1ccc(\C=C\2/SC(=O)NC2=O)cc1 |
| Nom IUPAC | (5Z)-5-[(4-hydroxyphényl)méthylidène]-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 221.23 |
| Poids de la formule | 221.0147 |