Learn More
Melford Céfopérazone
Code produit 30018182
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30018182 5 g 5g
30018180 10 g 10g
30018179 1 g 1g
30018181 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30018182 Fournisseur Melford Code fournisseur C576005.0
Le sel de sodium de céfopérazone est un antibiotique céphalosporine de troisième génération. La céfopérazone inhibe la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne en se liant aux protéines de liaison à la pénicilline (PLP).
Le sel de céfopérazone sodique est un antibiotique de la céphalosporine de troisième génération. La céfopérazone inhibe la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne en se liant aux protéines de liaison à la pénicilline (PBP).
Cette perturbation interfère avec les dernières étapes de la synthèse du peptidoglycane dans la paroi cellulaire bactérienne, entraînant une instabilité structurelle et, à terme, la lyse cellulaire.
La céfopérazone est efficace contre un large éventail de bactéries, à la fois Gram-positives et Gram-négatives. Le sel de sodium de céfopérazone est souvent utilisé comme agent sélectif dans les milieux de culture pour isoler les bactéries sensibles à cet antibiotique. Son inclusion permet la croissance spécifique de bactéries dépourvues de résistance à la céfopérazone.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefoperazone
CAS 62893-20-3
Quantité 5 g
Formule moléculaire C25H26N9NaO8S2