Learn More
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate, Cell Culture Grade, Thermo Scientific™
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate, CAS # 22189-32-8, is the hydrochloride salt form of spectinomycin, an aminocyclitol compound showing antibacterial and antimicrobial activities.
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61820.06
Quantité 5g
Code produit. 15470207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    98.65€ / 5g
    Économisez 10.35€
    9% de réduction
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
  • Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate is derived from Streptomyces spectabilis and presents antibacterial and antimicrobial activities
  • Spectinomycin hydrochloride is a compound that inhibits the 30S ribosomal subunit of bacteria and interrupts protein synthesis and peptide elongation, leading to bacterial cell death
Application
  • Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate is a compound that is active against gram-negative bacteria
  • In the laboratory, this compound is used in cell culture applications
  • It prevents contamination and can be used to select for resistant bacteria and plant cells containing the marker gene Spcr
  • It has been used to study respiratory tract infections caused by Pasteurella multocida and Mannheimia haemolytica
  • In genetic approaches, this compound can be used to amplify the plasmid copy number
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
White
C14H36Cl2N2O12
Spectinomycin dihydrochloride
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
dihydrogen (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-methyl-11,13-bis(methylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecan-7-one pentahydrate dichloride
67108398
495.35 (405.28 Anhydrous)
22189-32-8
5g
MFCD00150886
Soluble in water;Soluble in water,methanol,dimethyl sulfoxide,ethanol and dimethyl formamide.
[H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
495.34
CHEBI:9217
Cell Culture
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
FDS Documents