Learn More
5H-Dibenzo[a,d]cyclohéptène, TRC
Code produit 30138082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138082 2.5 g 2.50g
30009662 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138082 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4170552.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 256-81-5
Formule moléculaire C15 H12
Poids moléculaire (g/mol) 192.26
Synonyme 5H-Dibenzo[a,d][7]annulene, Cyproheptadine Hydrochloride Imp. A (EP), Dibenzocycloheptene
Nom IUPAC 11H-dibenzo[1,2-b :2',1'-e][7]annulène
SMILES C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzocycloheptene
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C15H12/c1-3-7-14-11-15-8-4-2-6-13(15)10-9-12(14)5-1/h1-10H,11H2
Poids de la formule 192.0939