Learn More
5H-Pyrido[3,2-b]azepine-6,9-(7H,8H)-dione, TRC
Code produit 30425413
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30425413 250 mg 250mg
30422992 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30425413 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP991710250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 676596-63-7
Formule moléculaire C9 H8 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Synonyme 5H-Pyrido[3,2-b]azepine-6,9-dione, 7,8-dihydro-, 5H-Pyrido[3,2-b]azepine-6,9(7H,8H)-dione, 7,8-Dihydro-5H-pyrido[3,2-b]azepine-6,9-dione
Nom IUPAC 7,8-dihydro-5H-pyrido[3,2-b]azepine-6,9-dione
SMILES O=C1CCC(=O)c2ncccc2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5H-Pyrido[3,2-b]azepine-6,9-(7H,8H)-dione
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H8N2O2/c12-7-3-4-8(13)11-6-2-1-5-10-9(6)7/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,13)
Poids de la formule 176.0586