Learn More
HUBER Thermofluide 5 litres
Code produit 11527424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
-10°C à +120°C
-20°C à 195°C à 235°C
-40 °C à 165 °C à 220 °C
-60°C à 115°C à 200°C
-80 °C à 100 °C à 250 °C
-80°C à +55°C
-90°C à +55°C à 170°C
20°C à 275°C
Température (métrique) maximale:
100 °C, 250 °C
115 °C, 200 °C
120°C
165 °C, 220 °C
195 °C, 235 °C
275°C
55 °C, 170 °C
55°C
Viscosité:
10 mm2/s
20 mm2/s
3 mm2/s
5 mm2/s
50 mm2/s
8 mm2/s
Type:
Huile de silicone
Huile synthétique
Conditionnement:
5L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Température (métrique) maximale Viscosité Type unitSize
11527424 -40 °C à 165 °C à 220 °C 165 °C, 220 °C 10 mm2/s Huile de silicone 5L
10775016 -10°C à +120°C 120°C 8 mm2/s Huile synthétique 5L
11517364 -20°C à 195°C à 235°C 195 °C, 235 °C 20 mm2/s Huile de silicone 5L
11587364 -80 °C à 100 °C à 250 °C 100 °C, 250 °C 3 mm2/s Huile de silicone 5L
11547364 -60°C à 115°C à 200°C 115 °C, 200 °C 5 mm2/s Huile de silicone 5L
11567364 -80°C à +55°C 55°C 3 mm2/s Huile de silicone 5L
11517374 -90°C à +55°C à 170°C 55 °C, 170 °C 3 mm2/s Huile de silicone 5L
11547424 20°C à 275°C 275°C 50 mm2/s Huile de silicone 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11527424 Fournisseur HUBER Code fournisseur 6163
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recommandés pour de nombreuses applications de régulation des températures. Huber Kaeltmaschinenbau™ Les huiles thermofluides 5L assurent un transfert de chaleur optimal. Les températures varient de -90 à -90° – 275 °C, avec une viscosité à 25° allant de 3 à 50 mm² /seconde.
  • Recommandés pour de nombreuses applications de régulation des températures
  • Affichez les meilleures caractéristiques thermodynamiques et environnementales possible
  • Le fonctionnement sûr et fiable repose sur la conformité aux normes de sécurité pour garantir des résultats optimaux
  • De nombreuses variétés ont une température maximale supérieure lorsqu’elles sont utilisées dans une application fermée Unistat™
  • Bidons pratiques de 5 l de silicone ou d’huile synthétique pour un espace de stockage limité ou des espaces de travail
Spécification
Gamme de températures -40 °C à 165 °C à 220 °C
Type Huile de silicone
Quantité 5 L
Température (métrique) maximale 165 °C, 220 °C
Viscosité 10 mm2/s