Learn More
HUBER Thermofluide 5 litres
Code produit 11547424
Change view
Click to view available options
Gamme de températures:
-10°C à +120°C
-20°C à 195°C à 235°C
-40 °C à 165 °C à 220 °C
-60°C à 115°C à 200°C
-80 °C à 100 °C à 250 °C
-80°C à +55°C
-90°C à +55°C à 170°C
20°C à 275°C
Température (métrique) maximale:
100 °C, 250 °C
115 °C, 200 °C
120°C
165 °C, 220 °C
195 °C, 235 °C
275°C
55 °C, 170 °C
55°C
Viscosité:
10 mm2/s
20 mm2/s
3 mm2/s
5 mm2/s
50 mm2/s
8 mm2/s
Type:
Huile de silicone
Huile synthétique
Förpackningsstorlek:
5L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gamme de températures Température (métrique) maximale Viscosité Type unitSize
11547424 20°C à 275°C 275°C 50 mm2/s Huile de silicone 5L
10775016 -10°C à +120°C 120°C 8 mm2/s Huile synthétique 5L
11517364 -20°C à 195°C à 235°C 195 °C, 235 °C 20 mm2/s Huile de silicone 5L
11527424 -40 °C à 165 °C à 220 °C 165 °C, 220 °C 10 mm2/s Huile de silicone 5L
11587364 -80 °C à 100 °C à 250 °C 100 °C, 250 °C 3 mm2/s Huile de silicone 5L
11547364 -60°C à 115°C à 200°C 115 °C, 200 °C 5 mm2/s Huile de silicone 5L
11567364 -80°C à +55°C 55°C 3 mm2/s Huile de silicone 5L
11517374 -90°C à +55°C à 170°C 55 °C, 170 °C 3 mm2/s Huile de silicone 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11547424 Leverantör HUBER Leverantörsnummer 6157
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Recommandés pour de nombreuses applications de régulation des températures. Huber Kaeltmaschinenbau™ Les huiles thermofluides 5L assurent un transfert de chaleur optimal. Les températures varient de -90 à -90° – 275 °C, avec une viscosité à 25° allant de 3 à 50 mm² /seconde.
  • Recommandés pour de nombreuses applications de régulation des températures
  • Affichez les meilleures caractéristiques thermodynamiques et environnementales possible
  • Le fonctionnement sûr et fiable repose sur la conformité aux normes de sécurité pour garantir des résultats optimaux
  • De nombreuses variétés ont une température maximale supérieure lorsqu’elles sont utilisées dans une application fermée Unistat™
  • Bidons pratiques de 5 l de silicone ou d’huile synthétique pour un espace de stockage limité ou des espaces de travail
Specifikationer
Gamme de températures 20°C à 275°C
Type Huile de silicone
Quantité 5 L
Température (métrique) maximale 275°C
Viscosité 50 mm2/s
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.