Learn More
Greiner Bio-One 5mL Polyethylene Immuno-Tube
Code produit 10135011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface:
Adsorption faible
Conditionnement:
2000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface Conditionnement
10135011 Adsorption faible 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10135011 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 115301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Use for determining hormone levels.
  • Low adsorption
  • Dia. x Height: 12 x 75mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Determining hormone levels
Matériau Polyéthylène
Type de produit Immuno Tube
Surface Adsorption faible
Longueur (métrique) 75 mm
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Volume (métrique) 5 mL