Learn More
Greiner Bio-One 5mL Polystyrene Immuno-Tubes
GREENER_CHOICE
Code produit 13097573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface:
Capacité de liaison élevée
Liaison du milieu
Comprend:
Fond en étoile
Sans fond en forme d’étoile
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface Comprend
13097573 Capacité de liaison élevée Fond en étoile
13067573 Liaison du milieu Sans fond en forme d’étoile
13077573 Capacité de liaison élevée Sans fond en forme d’étoile
13087573 Liaison du milieu Fond en étoile
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13097573 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 115071
Expédition estimée: 09-10-2026
Use for determining hormone levels.
  • Round bottom
  • Dia. x Height: 12 x 75mm
  • Available with either medium or high binding capacities
  • With or without star at bottom
  • Star at the bottom of the tubes serve to increase the surface and thus make it possible to bind amounts of antigens or antibodies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Determining hormone levels
Matériau Polystyrene
Type de produit Immuno Tube
Surface Capacité de liaison élevée
Longueur (métrique) 75 mm
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Volume (métrique) 5 mL
Comprend Fond en étoile