Learn More
Bel-Art™ Tube à échantillon RMN à basse pression / à vide de 5 mm de dia. ext.
Code produit 15359018
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
203,2 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
15359018 203,2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15359018 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 666040581
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dia. ext. de la tige : 5 mm, fréquence en MHz : 600 MHz, longueur de tige : 8 in
Les tubes RMN sont des tubes en verre à paroi mince utilisés pour contenir des échantillons en spectroscopie par résonance magnétique nucléaire. Il est important que l’épaisseur des tubes soit uniforme et que les tubes soient bien équilibrés afin qu’ils tournent à des vitesses régulières (c’est-à-dire qu’ils n’oscillent pas) dans le spectromètre RMN. Les tubes RMN sont principalement utilisés avec des petits échantillons dissous dans un solvant approprié.
Spécification
Longueur (métrique) 203,2 mm
Matériau Verre (Type 1, Classe A)
Type de produit Tube à échantillon RMN
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Intensité de champ 600 MHz
Longueur (impériale) 8 in