Learn More
(5R,6R)-2,2-diméthyl-1,3-dioxépane-5,6-diol, Thermo Scientific™
Code produit 10402294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10402294 500 mg Flacon en verre ambré 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10402294 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00284CE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-pentyloxirane
CAS 61229-03-6
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H14O
Numéro MDL MFCD12198132
Quantité 500 mg
Synonyme s-2-pentyloxirane, 2s-2-pentyloxirane, s-1,2-epoxyheptane, 2beta-pentyloxirane, 2s-1,2-epoxyheptane, oxirane,2-pentyl-, 2s, oxirane, 2-pentyl-, 2s
Clé InChI NMOFYYYCFRVWBK-ZETCQYMHSA-N
SMILES CCCCCC1CO1
Nom IUPAC (2S)-2-pentyloxirane
Poids moléculaire (g/mol) 114.188
CID PubChem 10986189
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 97%