Learn More
(5R,6S)-(-)-4-benzyloxycarbonyl-5,6-diphényl-2-morpholinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15497318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60821.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (5R,6S)-(-)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinone
CAS 100516-54-9
Point de fusion 205°C to 207°C
Formule moléculaire C24H21NO4
Numéro MDL MFCD00074958
Quantité 1 g
Synonyme 2r,3s-benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, benzyl 2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2r,3s-n-cbz-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, 2r,3s---n-z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, pubchem18045, 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
Clé InChI HECRUWTZAMPQOS-UHFFFAOYNA-N
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC benzyl 6-oxo-2,3-diphénylemorpholine-4-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 387.44
CID PubChem 981238
Poids de la formule 387.43
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide