Learn More
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphényl-2-morpholinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone |
| Point de fusion | 206°C (decomposition) |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 353.41 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |